3,4-Dichlorotoluène-α-thiol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03226.03 L03226.06
L03226.03EA 42.2 EUR InStock
L03226.03 L03226.06
3,4-Dichlorotoluène-α-thiol ≥97%
3,4-Dichlorotoluène-α-thiol
Purity: 97% CAS No.: 36480-40-7 Molecular Formula: C7H6Cl2S Formula Weight: 193.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6070 Boiling Point: 152-153°/12mm Beilstein Reference: 3237473 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00039651
Formule: C₇H₆Cl₂S
MW: 193,10 g/mol
Point d'ébullition: 152…153 °C (12 mmHg)
Densité: 1.362
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039651
Numéro CAS: 36480-40-7
EINECS: 253-054-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité