2,4-Dichlorotoluène-α-thiol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (2,4-Dichlorophenyl)methanethiol, 2,4-Dichlorobenzenemethanethiol
B24999.06 B24999.14
B24999.06EA 58.2 EUR InStock
B24999.06 B24999.14
2,4-Dichlorotoluène-α-thiol ≥98%
2,4-Dichlorotoluène-α-thiol
Purity: 98+% CAS No.: 59293-67-3 Molecular Formula: C7H6Cl2S Formula Weight: 193.10 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6045 Boiling Point: 150-151°/12mm Beilstein Reference: 509602 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00039650
Formule: C₇H₆Cl₂S
MW: 193,10 g/mol
Point d'ébullition: 150…151 °C (12 mmHg)
Densité: 1.36
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039650
Numéro CAS: 59293-67-3
EINECS: 261-687-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité