Decafluorobenzhydrol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L02197.06EA 109 EUR InStock
L02197.06
Decafluorobenzhydrol ≥97%
Decafluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₂F₁₀O
MW: 364,14 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000297
Numéro CAS: 1766-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité