L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
N-Sodiumhexaméthyldisilazane 2 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
L13352.AE L13352.AP
L13352.AEEA 95.4 EUR InStock
L13352.AE L13352.AP
N-Sodiumhexaméthyldisilazane 2 M dans le THF
N-Sodiumhexaméthyldisilazane
CAS No.: 1070-89-9 Molecular Formula: C6H18NNaSi2 Formula Weight: 183.38 Flash Point: -17°(1°F) Beilstein Reference: 3629917 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009835
Formule: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183.38 g/mol
Densité: 0.920
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009835
Numéro CAS: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
ONU: 2924
ADR: 3 II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité