Iodure d'isopropyltriphénylphosphonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO137081000EA 248 EUR InStock
ACRO137081000 ACRO137080250
Iodure d'isopropyltriphénylphosphonium 98%
Iodure d'isopropyltriphénylphosphonium
Formule: C₂₁H₂₂IP
MW: 432,29 g/mol
Point de fusion: 192…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031595
Numéro CAS: 24470-78-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20 °C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité