Chlorure de α-phénylbenzèneacétyle 97.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
292020050 292020250
ACRO292020050EA 47.3 EUR InStock
ACRO292020050 ACRO292020250
Chlorure de α-phénylbenzèneacétyle 97.5%
Chlorure de α-phénylbenzèneacétyle
Formule: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,69 g/mol
Point d'ébullition: 175…176 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 51…56 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013655
Numéro CAS: 1871-76-7
EINECS: 217-493-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité