Chlorure de α-phénylbenzèneacétyle ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L00171.09 L00171.18
L00171.09EA 25.8 EUR InStock
L00171.09 L00171.18
Chlorure de α-phénylbenzèneacétyle ≥90%
Chlorure de α-phénylbenzèneacétyle
Purity: 90+% CAS No.: 1871-76-7 Molecular Formula: C14H11ClO Formula Weight: 230.69 Melting Point: 50-56° Boiling Point: 175-176°/17mm Merck Reference: 14,3316 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013655
Formule: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,69 g/mol
Point d'ébullition: 175…176 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 50…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013655
Numéro CAS: 1871-76-7
EINECS: 217-493-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,3316
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité