Trichlorure de thulium hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11201.02EA 82.8 EUR InStock
11201.02 11201.04 11201.09
Trichlorure de thulium hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trichlorure de thulium hydraté
Formule: Cl₃Tm·H₂O
MW: 293,309 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149877
Numéro CAS: 19423-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité