1,2-Dibromoperfluoroheptane
010289-5G 010289-25G
FLUO010289-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010289-5G FLUO010289-25G
1,2-Dibromoperfluoroheptane
1,2-Dibromoperfluoroheptane
Formule: C₇Br₂F₁₄
Numéro MDL: MFCD03094409
Numéro CAS: 678-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité