1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane
010282-1G 010282-5G
FLUO010282-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010282-1G FLUO010282-5G
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane
Formule: C₅H₄Br₂F₆
Numéro MDL: MFCD03095411
Numéro CAS: 33619-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité