Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,6-Dibromoperfluorohexane 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

B22729.06EA 114 EUR InStock
B22729.06
1,6-Dibromoperfluorohexane 96%
1,6-Dibromoperfluorohexane


Formule: C₆Br₂F₁₂
MW: 459,87 g/mol
Point d'ébullition: 141…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153110
Numéro CAS: 918-22-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité