1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12199.03EA 86.1 EUR InStock
L12199.03 L12199.06
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone ≥97%
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone
Formule: C₄H₂BrF₅O
MW: 240,96 g/mol
Point d'ébullition: 93…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041447
Numéro CAS: 92737-01-4
EINECS: 000-000-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité