Éthyle 4-chloroacétylacétate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
177640500 177642500
ACRO177640500EA 29.1 EUR InStock
ACRO177640500 ACRO177642500
Éthyle 4-chloroacétylacétate 98%
Éthyle 4-chloroacétylacétate
Formule: C₆H₉ClO₃
Point d'ébullition: 103 °C (16 mmHg)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.21 g/cm³
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000939
Numéro CAS: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité