Méthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L10140.06 L10140.14
L10140.06EA 63 EUR InStock
L10140.06 L10140.14
Méthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate 95%
Méthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate
Purity: 95% CAS No.: 83643-84-9 Molecular Formula: C5H5F3O3 Formula Weight: 170.09 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.3720 Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1777343 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00041004
Formule: C₅H₅F₃O₃
MW: 170,09 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C
Densité: 1.340
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041004
Numéro CAS: 83643-84-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité