Éthyle 4,4-difluoroacétylacétate
Synonyms: Ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutyrate
001566-1G 001566-5G 001566-25G
FLUO001566-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001566-1G FLUO001566-5G FLUO001566-25G
Éthyle 4,4-difluoroacétylacétate
Éthyle 4,4-difluoroacétylacétate
Formule: C₆H₈F₂O₃
MW: 166,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039277
Numéro CAS: 352-24-9
EINECS: 206-519-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité