(2-Chlorophenoxy)acetonitrile
022110-5G 022110-25G
FLUO022110-5GEA 0 EUR InStock
FLUO022110-5G FLUO022110-25G
(2-Chlorophenoxy)acetonitrile
(2-Chlorophenoxy)acetonitrile
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017331
Numéro CAS: 43111-31-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité