Digoxine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21902.14EA 1870 EUR InStock
B21902.14 B21902.03 B21902.06
Digoxine 96%
Digoxine
Formule: C₄₁H₆₄O₁₄
MW: 780,95 g/mol
Point de fusion: ∼ 250 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003674
Numéro CAS: 20830-75-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité