Digoxine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0289EA 335 EUR InStock
PROOICRS0289
Digoxine
Digoxine
Formule: C₄₁H₆₄O₁₄
MW: 780,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003674
Numéro CAS: 20830-75-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité