3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
010273-5G 010273-25G
FLUO010273-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010273-5G FLUO010273-25G
3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Formule: C₃H₃ClF₃I
Numéro MDL: MFCD01862016
Numéro CAS: 113402-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité