1,1,1-Trifluoro-2-butanone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16868.03EA 50.9 EUR InStock
L16868.03 L16868.06
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 96%
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Formule: C₄H₅F₃O
MW: 126,08 g/mol
Point d'ébullition: 44…45 °C
Densité: 0,929
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190641
Numéro CAS: 381-88-4
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité