4,4,4-Trifluoro-2-butanone
007508-5G 007508-25G 007508-1G
FLUO007508-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007508-5G FLUO007508-25G FLUO007508-1G
4,4,4-Trifluoro-2-butanone
4,4,4-Trifluoro-2-butanone
Formule: C₄H₅F₃O
MW: 126,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077601
Numéro CAS: 2366-70-3
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité