4,4,4-Trifluorobutyric acid
001553-1G 001553-5G 001553-25G
FLUO001553-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001553-1G FLUO001553-5G FLUO001553-25G
4,4,4-Trifluorobutyric acid
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Formule: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077604
Numéro CAS: 406-93-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité