(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10398.14EA 115 EUR InStock
A10398.14 A10398.06
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile ≥97%
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point d'ébullition: 106…110 °C (0,1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017528
Numéro CAS: 22446-12-4
EINECS: 000-000-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité