1,3-Dichloro-2-iodobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55365.03 H55365.06 H55365.14
H55365.03EA 40.4 EUR InStock
H55365.03 H55365.06 H55365.14
1,3-Dichloro-2-iodobenzène ≥98%
1,3-Dichloro-2-iodobenzène
Purity: 98% CAS No.: 19230-28-5 Molecular Formula: C6H3Cl2I Formula Weight: 272.90 Melting Point: 64-67° MDL No.: MFCD00060658
Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,90 g/mol
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060658
Numéro CAS: 19230-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité