2-Chlorocyclohexanone 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
108960250 108961000 108960050
ACRO108960250EA 92.4 EUR InStock
ACRO108960250 ACRO108961000 ACRO108960050
2-Chlorocyclohexanone 95% stabilisé
2-Chlorocyclohexanone
Formule: C₆H₉ClO
MW: 132,59 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 23 °C
Densité: 1.16 g/cm³
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001626
Numéro CAS: 822-87-7
EINECS: 212-505-5
ADR: 9,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.2 % CaCO3/MgO (1:1)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité