Carvone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11052000EA 101 EUR InStock
EHERC11052000
Carvone
Carvone
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,2176 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062996
Numéro CAS: 99-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité