2-Chloro-3-méthylquinoléine
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBNRB00907EAEA 0 EUR InStock
MAYBNRB00907EA MAYBNRB00907DA
2-Chloro-3-méthylquinoléine
2-Chloro-3-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00100265
Numéro CAS: 57876-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité