3,5-Dibromo-2,6-diméthoxypyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27598.06EA 44.6 EUR InStock
H27598.06 H27598.14
3,5-Dibromo-2,6-diméthoxypyridine ≥99%
3,5-Dibromo-2,6-diméthoxypyridine
Formule: C₇H₇Br₂NO₂
MW: 296,95 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955954
Numéro CAS: 16727-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité