Phénylphosphonate de dioctyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Di-n-octyl phenylphosphonate
A13468.06 A13468.14 A13468.22
A13468.06EA 45.8 EUR InStock
A13468.06 A13468.14 A13468.22
Phénylphosphonate de dioctyle ≥97%
Phénylphosphonate de dioctyle
Purity: 97% CAS No.: 1754-47-8 Molecular Formula: C22H39O3P Formula Weight: 382.53 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4795 Boiling Point: 219-220°/0.7mm Beilstein Reference: 2948496 MDL No.: MFCD00009561
Formule: C₂₂H₃₉O₃P
MW: 382,53 g/mol
Point d'ébullition: 219…220 °C (0.7 mmHg)
Densité: 0.932
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009561
Numéro CAS: 1754-47-8
EINECS: 217-142-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité