4-(Méthylamino)pyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19626.06EA 126 EUR InStock
L19626.06 L19626.03 L19626.14
4-(Méthylamino)pyridine 99%
4-(Méthylamino)pyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152625
Numéro CAS: 1121-58-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité