2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H56153.22EA 980 EUR InStock
H56153.22 H56153.09
2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine ≥97%
2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179,00 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02685670
Numéro CAS: 19646-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité