Chlorure de diisopropylcarbamoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diisopropylcarbamoyl Chloride
314520050 314520250
ACRO314520050EA 51.6 EUR InStock
ACRO314520050 ACRO314520250
Chlorure de diisopropylcarbamoyle 98%
Chlorure de diisopropylcarbamoyle
Formule: C₇H₁₄ClNO
MW: 163,6452 g/mol
Point d'ébullition: 90…93 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 58.1…59.1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015013
Numéro CAS: 19009-39-3
EINECS: 242-743-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité