(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
337630010 337630050 337630250
ACRO337630010EA 63.5 EUR InStock
ACRO337630010 ACRO337630050 ACRO337630250
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 99%
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010845
Numéro CAS: 77943-39-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +165° to +175° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité