5-Bromo-1-isoindolinone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52358.03EA 495 EUR InStock
H52358.03 H52358.MD
5-Bromo-1-isoindolinone 96%
5-Bromo-1-isoindolinone
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09701292
Numéro CAS: 552330-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité