Dihydro-3,3-diméthylfuranne-2,5-dione
Synonyms: 2,2-Dimethylsuccinicanhydride
002557-1G 002557-5G
FLUO002557-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002557-1G FLUO002557-5G
Dihydro-3,3-diméthylfuranne-2,5-dione
Dihydro-3,3-diméthylfuranne-2,5-dione
Formule: C₆H₈O₃
MW: 128,1259 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022608
Numéro CAS: 17347-61-4
EINECS: 241-371-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité