Éthosuximide
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0307EA 335 EUR InStock
PROOICRS0307
Éthosuximide
Éthosuximide
Formule: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072123
Numéro CAS: 77-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité