Chloropentaamminecobalt(III) chloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13765.09EA 148 EUR InStock
13765.09 13765.18 13765.04
Chloropentaamminecobalt(III) chloride
Chloropentaamminecobalt(III) chloride
Slightly soluble in water, soluble in conc. H₂SO₄. Insoluble in alcohol
Formule: H₁₅Cl₃CoN₅
MW: 250,44 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 1,819
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064728
Numéro CAS: 13859-51-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité