5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine) 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
227601000 227605000 227600025
ACRO227601000EA 47.2 EUR InStock
ACRO227601000 ACRO227605000 ACRO227600025
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine) 99+%
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine)
Formule: C₉H₁₁FN₂O₅
Point de fusion: 148…153 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006530
Numéro CAS: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C, 4 hrs) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +26° to +39° (20 °C, 589 nm) (c=1, Water)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité