5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
343333-50EA 136 EUR InStock
343333-50
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine), Millipore®
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine)
Formule: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006530
Numéro CAS: 50-91-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité