5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine)
Fournisseur: Serva
15240.01 15240.02
SERA15240.01EA 0 EUR InStock
SERA15240.01 SERA15240.02
5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine)
5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine)
Formule: C₉H₁₁BrN₂O₅
Numéro MDL: MFCD00006529
Numéro CAS: 59-14-3
EINECS: 200-415-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité