5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
Fournisseur: Molekula
MOLE10130089-25MGEA 0 EUR InStock
MOLE10130089-25MG
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
Formule: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866530
Numéro CAS: 3094-09-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité