3-(Trifluorométhyl)benzhydrol
Synonyms: Phenyl(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
007591-1G 007591-5G
FLUO007591-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007591-1G FLUO007591-5G
3-(Trifluorométhyl)benzhydrol
3-(Trifluorométhyl)benzhydrol
Formule: C₁₄H₁₁F₃O
MW: 252,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014397
Numéro CAS: 728-80-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité