4-(Trifluorométhyl)benzhydrol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phenyl(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
L14147.03 L14147.06
L14147.03EA 18.1 EUR InStock
L14147.03 L14147.06
4-(Trifluorométhyl)benzhydrol ≥97%
4-(Trifluorométhyl)benzhydrol
Purity: 97% CAS No.: 395-23-3 Molecular Formula: C14H11F3O Formula Weight: 252.23 Melting Point: 59-61° Boiling Point: 122-124°/0.4mm MDL No.: MFCD00014399
Formule: C₁₄H₁₁F₃O
MW: 252,23 g/mol
Point d'ébullition: 122…124 °C (0.4 mmHg)
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014399
Numéro CAS: 395-23-3
EINECS: 209-917-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité