Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichloronat (Éthylthiophosphonate de O-éthyle et de O-(2,4,5-trichlorophényle))

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC17750000EA 198 EUR InStock
EHERC17750000
Trichloronat (Éthylthiophosphonate de O-éthyle et de O-(2,4,5-trichlorophényle))
Trichloronat (Éthylthiophosphonate de O-éthyle et de O-(2,4,5-trichlorophényle))


Formule: C₁₀H₁₂Cl₃O₂PS
Numéro CAS: 327-98-0
ONU: 3278
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité