Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle

Fournisseur: Molekula

MOLEM27888340EA 0 EUR InStock
MOLEM27888340
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle


Formule: C₆H₁₂NO₃P
MW: 177,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001893
Numéro CAS: 2537-48-6
ONU: 3278
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité