Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
368780050 368780250
ACRO368780050EA 39.9 EUR InStock
ACRO368780050 ACRO368780250
Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Triethyl-2-phosphonobutyrate
Formule: C₁₀H₂₁O₅P
Point d'ébullition: 152…154 °C (14 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041347
Numéro CAS: 17145-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité