Acide 3-phosphonopropionique
Synonyms: 3-Phosphonopropanoic acid
003781-25G 003781-10G
FLUO003781-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003781-25G FLUO003781-10G
Acide 3-phosphonopropionique
Acide 3-phosphonopropionique
Formule: C₃H₇O₅P
MW: 154,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002770
Numéro CAS: 5962-42-5
EINECS: 227-738-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité