Cyclohexyl methyl methylphosphonate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44426.04EA 214 EUR InStock
44426.04 44426.02
Cyclohexyl methyl methylphosphonate ≥99%
Cyclohexyl methyl methylphosphonate
Formule: C₈H₁₇O₃P
MW: 192,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064211
Numéro CAS: 7040-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité