2,4-Hexadiyne-1,6-diol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Hexa-2,4-diyne-1,6-diol
L09576.03 L09576.06
L09576.03EA 52.2 EUR InStock
L09576.03 L09576.06
2,4-Hexadiyne-1,6-diol ≥97%
2,4-Hexadiyne-1,6-diol
Purity: 97% CAS No.: 3031-68-3 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 773791 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00020619
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020619
Numéro CAS: 3031-68-3
EINECS: 221-210-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité