Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Azacyclonol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.14973.0025EA 89.8 EUR InStock
8.14973.0025
Azacyclonol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Azacyclonol


Formule: C₁₈H₂₁NO
MW: 267,37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066980
Numéro CAS: 115-46-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 160 - 163 °C
Molar Mass 267.37 g/mol


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité